Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap with label, jaune, 500/case, PP
Catalog # SARS75.9922.745
Marketsource
Supplier: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:44 mm
- Emballage:500/case
- Type:HDPE cap with label
- Capacité:70 ml
- Hauteur:55 mm
- Matière:PP
- Seq:03
- Couleur bouchon:jaune