Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, PP cap, without graduation, neutre, 250/case, PC
N° de catalogue SARS75.9922.410
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:44 mm
- Emballage:250/case
- Type:PP cap, without graduation
- Capacité:120 ml
- Hauteur:105 mm
- Matière:PC
- Seq:04
- Couleur bouchon:neutre