Sample cups for analysers
Autoanalyser cups, conical base, 0,3 ml, 17 mm, transparent, 5000/case, 7 mm, 14 mm
N° de catalogue SARS73.640
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Sample cups, made of PS.
Spécifications
- Ø ouverture:7 mm
- Ø supérieur:14 mm
- Emballage:5000/case
- Capacité:0,3 ml
- Couleur:transparent
- Désignation:Autoanalyser cups, conical base
- Hauteur:17 mm
- Seq:01