Cuves à usage unique
Micro-cuvettes avec capuchons rouges, Micro, 45 mm, 12 mm, 50 µl, 10 mm, Plastique
Catalog # SARS67.758.001
Marketsource
Supplier: SARSTEDT
Jump to:
Product Details & Documents
Cuves UV transparentes et à usage unique conçues pour les analyses photométriques.
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et de protéines.
: Dans une boîte en Styromousse.
Specifications
- Trajet optique:10 mm
- Type:Micro
- Volume:50 µl
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Micro-cuvettes avec capuchons rouges
- Hauteur:45 mm
- Seq:002
- Épaisseur de base:12 mm