Cuves à usage unique
Micro-cuvettes, Micro, 45 mm, 12 mm, 50 µl, 10 mm, Plastique
SARS67.758
Marketsource
: SARSTEDT
Cuves UV transparentes et à usage unique conçues pour les analyses photométriques.
Certifiées exemptes de DNase, de RNase et de protéines.
: Dans une boîte en Styromousse.
- Trajet optique:10 mm
- Type:Micro
- Volume:50 µl
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Micro-cuvettes
- Hauteur:45 mm
- Seq:001
- Épaisseur de base:12 mm