Round cuvettes
260 - 280 nm, 96 mm, 8 ml, 10 mm, PS
N° de catalogue SARS67.743
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
Polystyrene cuvettes with round opening.
Spécifications
- Trajet optique:10 mm
- Volume:8 ml
- Matière fenêtre:PS
- Hauteur:96 mm
- Seq:002
- Plage de mesure:260 - 280 nm