Serological pipettes
5 ml, 0,1 ml, +, bleu, Emballage individuel, 500/boîte
N° de catalogue SARS86.1253.001
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
- Plugged
- Easy identification by colour code
- Larger pipetting volume due to negative graduation
- Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
- Easy to open, static-free packaging
Documents
Spécifications
- Code couleur:bleu
- Emballage:Emballage individuel, 500/boîte
- Stérile:+
- Capacité:5 ml
- Division:0,1 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



