Transfer pipettes
Transfer pipettes
6,0 ml, 40 - 55 µl, 152 mm, - ml, -, En vrac
N° de catalogue SARS86.1174
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Transfer pipettes
N° de catalogue SARS86.1174
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
6,0 ml, 40 - 55 µl, 152 mm, - ml, -, En vrac
Prix
72,47 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.600 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spécifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    6,0 ml
  • Longueur:
    152 mm
  • Seq:
    09
  • Volume goutte:
    40 - 55 µl
  • Division échelle:
    - ml