Transfer pipettes
Transfer pipettes
3,5 ml, 35 - 55 µl, 155 mm, 0,50 ml, +, Conditionnement individuel
N° de catalogue SARS86.1171.001
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Transfer pipettes
N° de catalogue SARS86.1171.001
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
3,5 ml, 35 - 55 µl, 155 mm, 0,50 ml, +, Conditionnement individuel
Prix
97,44 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 840 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Spécifications
  • Emballage:
    Conditionnement individuel
  • Stérile:
    +
  • Capacité:
    3,5 ml
  • Longueur:
    155 mm
  • Seq:
    12
  • Volume goutte:
    35 - 55 µl
  • Division échelle:
    0,50 ml