Microplaques de test 96 puits
Microplaque de test à fond plat, avec couvercle, stérile, incolore, 96, +, 1/sachet
N° de catalogue SARS82.1581.001
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
En PS transparent
- Compatibles avec les distributeurs de microplaques, lecteurs, et rondelles courants
- Qualité optique excellente et constante
- Surface optimale
- Conception uniforme
- Vaste choix de puits à fond plat, ronds ou coniques
Spécifications
- Nb de puits:96
- Emballage:1/sachet
- Stérile:+
- Couleur:incolore
- Désignation:Microplaque de test à fond plat, avec couvercle, stérile
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
- SARS82.1584Couvercles pour microplaques de test, PSincoloreConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - 37,47 €