Microplaques de test 96 puits
Micro test plate with flat bottom, without lid, incolore, 96, 25/bag
  SARS82.1581
Marketsource
 :   SARSTEDT
Microplaques de test 96 puits
  SARS82.1581
 :  SARSTEDT
Marketsource
Microplaques de test 96 puits
Micro test plate with flat bottom, without lid, incolore, 96, 25/bag
57,21 €
1 * 100 ST
En PS transparent
  • Compatibles avec les distributeurs de microplaques, lecteurs, et rondelles courants
  • Qualité optique excellente et constante
  • Surface optimale
  • Conception uniforme
  • Vaste choix de puits à fond plat, ronds ou coniques
  • Nb de puits:
    96
  • Emballage:
    25/bag
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Micro test plate with flat bottom, without lid
Accessories
  •  
    Désignation
    Couleur
  • SARS82.1584
    Couvercles pour microplaques de test, PS
    incolore
    1 * 100 ST - 37,47 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.