Microplaques de test 96 puits
Micro test plate with flat bottom, without lid, incolore, 96, 25/bag
SARS82.1581
Marketsource
: SARSTEDT
En PS transparent
- Compatibles avec les distributeurs de microplaques, lecteurs, et rondelles courants
- Qualité optique excellente et constante
- Surface optimale
- Conception uniforme
- Vaste choix de puits à fond plat, ronds ou coniques
- Nb de puits:96
- Emballage:25/bag
- Couleur:incolore
- Désignation:Micro test plate with flat bottom, without lid
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.