Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sample vials with screw caps

Sample vials with screw caps

Mini vial with enclosed normal cap, 6,00 ml, 15×56 mm, Oui
N° de catalogue SARS73.680
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Sample vials with screw caps
N° de catalogue SARS73.680
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Sample vials with screw caps
Sample vials with screw caps

Mini vial with enclosed normal cap, 6,00 ml, 15×56 mm, Oui

Prix
86,31 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

These sample vials are made from HDPE.

Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Ø×h:
    15×56 mm
  • Capacité:
    6,00 ml
  • Désignation:
    Mini vial with enclosed normal cap
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.