Microtubes
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 0,5 ml, 1000/case, 0,5 ml
N° de catalogue SARS72.730.105
Marketsource
Fournisseur:   SARSTEDT
Microtubes
N° de catalogue SARS72.730.105
Fournisseur:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, 0,5 ml, 1000/case, 0,5 ml
Prix
156,11 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Documents
Spécifications
  • Emballage:
    1000/case
  • Volume de travail recommandé:
    0,5 ml
  • Capacité:
    0,5 ml
  • Désignation:
    Tubes with screw cap assembled, sterile
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.006
    Colour coded inserts, blue
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.712
    Screw cap with seperate retaining loop, neutral
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 231,32 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713
    Colour coded inserts, neutral
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.002
    Colour coded inserts, red
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.007
    Colour coded inserts, violet
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.009
    Colour coded inserts, white
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 17,11 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.010
    Colour coded inserts, black
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 83,64 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.004
    Colour coded inserts, yellow
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 85,56 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • SARS65.713.005
    Colour coded inserts, green
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5.000 ST - 85,56 €