Culture flasks, Erlenmeyer shape, BIOGEN
1000 ml, 131 mm, 131 mm, 38 mm
N° de catalogue WITG5.507.107
Fournisseur: witeg Labortechnik
Culture flasks, Erlenmeyer shape, BIOGEN
N° de catalogue WITG5.507.107
Fournisseur: witeg Labortechnik
Aller à :
Product Details & Documents
Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
- Straight neck for metal caps
- Triple baffled shake flask
- Excellent chemical and temperature resistance
Spécifications
- Ø ext.:131 mm
- Capacité:1000 ml
- Hauteur:131 mm
- Ø ext. col:38 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



