Compteurs de cellules, Howard
Counting chamber with double lines, 0,10 mm
  MARI0610940
 :   MARIENFELD
Compteurs de cellules, Howard
  MARI0610940
Compteurs de cellules, Howard
Compteurs de cellules, Howard
Counting chamber with double lines, 0,10 mm
264,00 €
1 * 1 ST
Cellules de numération pour les recherches sur les jus de fruits.
Ø ring = 18 - 22 mm
  • Profondeur de chambre:
    0,10 mm
  • Désignation:
    Counting chamber with double lines
Accessories
  •  
    Désignation
    L×l
    Épaisseur
  • MARI0334001
    Lamelle couvre-objet avec masque bleu - 5×5 puits de Ø 1,382 mm
    33×33 mm
    1,0 mm
    1 * 1 ST - 276,00 €
  •  
    Désignation
    L×l
    Épaisseur
  • MARI0333001
    Lamelles couvre-objet à bords rodés
    25×40 mm
    0,4 mm
    1 * 1 ST - 6,10 €
  •  
    Désignation
    L×l
    Épaisseur
  • MARI0334002
    Couvercle en verre avec masque métallique - 5×5 puits de Ø = 1,382 mm
    25×40 mm
    0,4 mm
    1 * 1 ST - 210,00 €