Tuyaux, Versilon® 2001
Tuyaux, Versilon® 2001
25,40 mm (1,000"), 4,80 mm, 35,00 mm
N° de catalogue 228-1277
Tuyaux, Versilon® 2001
N° de catalogue 228-1277
Tuyaux, Versilon® 2001
Tuyaux, Versilon® 2001
25,40 mm (1,000"), 4,80 mm, 35,00 mm
Prix
1 330,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 15 m
Product Details & Documents
En Versilon® clair pour pompes péristaltiques.
  • Meilleure flexibilité pour les pompes péristaltiques
  • Résistance à de nombreux liquides chimiques
  • Conformité aux critères de la FDA en matière de contact alimentaire
De conception unique, les tuyaux Versilon® 2001 sont exempts de plastifiant/d'huile, flexibles et résistants aux produits chimiques. Ils permettent un allongement de la durée de vie de la pompe. Ils résistent à de nombreux liquides corrosifs (solvants polaires) qui détruisent les produits en PVC dans une plage de températures comprise entre –78 °C et +57 °C. Les tuyaux ne libèrent aucune substance dangereuse lorsqu'ils sont correctement incinérés (uniquement de l'eau et du dioxyde de carbone).
Résistance thermique de –73 à +57 °C
Dureté (coefficient Shore A): 69
Densité: 0,88
Certifications: Complies with FDA 21 CFR, 177.2600 and REACH
Documents
Spécifications
  • Tube Ø ext.:
    35,00 mm
  • Tube Ø int.:
    25,40 mm (1,000")
  • Épaisseur de paroi:
    4,80 mm
  • Seq:
    10