Basic cleanroom benches
Paillasse standard pour salle propre, 1400×350×450 mm
N° de catalogue 134-0500
Fournisseur: Palbam
Aller à :
Product Details & Documents
Paillasses standard pour salles propres en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
- Bords arrondis
- Pieds réglables en hauteur
- Caches pour les pieds (cachent les boulons en contact avec le sol)
- Pas de risque d'accrochage
- Ultra-propres
Livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Paillasse standard pour salle propre
- Seq:05
- l×p×h:1400×350×450 mm