Basic cleanroom benches
Basic cleanroom benches
Paillasse standard pour salle propre, 1200×350×450 mm
Catalog # 134-0499
Supplier:   Palbam
Basic cleanroom benches
Catalog # 134-0499
Supplier:  Palbam
Basic cleanroom benches
Basic cleanroom benches
Paillasse standard pour salle propre, 1200×350×450 mm
Price
1 330,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Paillasses standard pour salles propres en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • Bords arrondis
  • Pieds réglables en hauteur
  • Caches pour les pieds (cachent les boulons en contact avec le sol)
  • Pas de risque d'accrochage
  • Ultra-propres
Delivery information: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Specifications
  • Désignation:
    Paillasse standard pour salle propre
  • Seq:
    04
  • l×p×h:
    1200×350×450 mm