Basic cleanroom benches
Basic cleanroom benches
Paillasse standard pour salle propre, 800×350×450 mm
N° de catalogue 134-0497
Fournisseur:   Palbam
Basic cleanroom benches
N° de catalogue 134-0497
Fournisseur:  Palbam
Basic cleanroom benches
Basic cleanroom benches
Paillasse standard pour salle propre, 800×350×450 mm
Prix
1 060,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Paillasses standard pour salles propres en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • Bords arrondis
  • Pieds réglables en hauteur
  • Caches pour les pieds (cachent les boulons en contact avec le sol)
  • Pas de risque d'accrochage
  • Ultra-propres
Livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.
Spécifications
  • Désignation:
    Paillasse standard pour salle propre
  • Seq:
    02
  • l×p×h:
    800×350×450 mm