Container with screw cap
250 ml, 70 mm, 78 mm, HDPE cap, sterile, graduation up to 200 ml, jaune, 210/case, PP
N° de catalogue SARS75.9922.534
Marketsource
Fournisseur: SARSTEDT
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:70 mm
- Emballage:210/case
- Type:HDPE cap, sterile, graduation up to 200 ml
- Capacité:250 ml
- Hauteur:78 mm
- Matière:PP
- Seq:09
- Couleur bouchon:jaune