Density Hydrometers
1,420 - 1,480 g/ml, 0,001, 160 mm
N° de catalogue 614-0580
Fournisseur: GERING
Aller à :
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Spécifications
- Longueur:160 mm
- Seq:05
- Division:0,001
- Plage de mesure:1,420 - 1,480 g/ml