Baumé hydrometers
40 - 70, 0,5, 240 mm
N° de catalogue ALLA0300FG070/15QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:240 mm
- Seq:20
- Division:0,5
- Plage de mesure:40 - 70