Accessories for FlashGel™ system
Marqueur FlashGel™ ARN (100 bp à 4 Kb), pour cassettes 1,2%
N° de catalogue 733-1620
Fournisseur: LONZA
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Marqueur FlashGel™ ARN (100 bp à 4 Kb), pour cassettes 1,2%
- Seq:18
- Cat. No.:733-1620
- Taille de station l×p×h:120×134×54 mm
- Stockage (cassettes):Température ambiante pendant un maximum de 5 mois à compter de la fabrication
- Taille de gel l×p×h:84x70x2 mm
- Taille de la cassette l×p×h:107×115×17 mm
- Volume de puits:2 - 5 µl
- Plage de séparation (bp):1,2% d'agarose: 50-4000
2,2% d'agarose: 10-1000