Accessories for FlashGel™ system
Colorant de chargement FlashGel™, 5X, tampon d'échantillon natif d'ARN (contient du xylène cyanol)
N° de catalogue 733-1619
Fournisseur: LONZA
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Colorant de chargement FlashGel™, 5X, tampon d'échantillon natif d'ARN (contient du xylène cyanol)
- Seq:20
- Cat. No.:733-1619
- Taille de station l×p×h:120×134×54 mm
- Stockage (cassettes):Température ambiante jusqu'à 5 mois à partir de la date de fabrication
- Taille de gel l×p×h:84×70×2 mm
- Taille de la cassette l×p×h:107×115×17 mm
- Volume de puits:2 - 5 µl
- Plage de séparation (bp):1,2% agarose : 50 à 4000
2,2% agarose : 10 à 1000