Microplates, opaque OptiPlates™
Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 F microplates, 96, noir, Case of 50
N° de catalogue PERK6055270
Marketsource
Fournisseur:   PerkinElmer
Microplates, opaque OptiPlates™
N° de catalogue PERK6055270
Fournisseur:  PerkinElmer
Marketsource
Microplates, opaque OptiPlates™
OptiiPlate™-96 F microplates, 96, noir, Case of 50
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These plates are used for general isotopic, fluorescence, LANCE™, [FP]², AlphaScreen™ or luminescence assays.
  • Made of polystyrene
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Emballage:
    Case of 50
  • Couleur:
    noir
  • Désignation:
    OptiiPlate™-96 F microplates
  • Seq:
    01