Baumé hydrometers
40 - 50, 0,1, 280 mm
N° de catalogue ALLA0100FG050/15QP
Fournisseur: Alla France
Aller à :
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Spécifications
- Longueur:280 mm
- Seq:18
- Division:0,1
- Plage de mesure:40 - 50