Masques complets, Optifit
L, Masque intégral, Optifit
N° de catalogue 111-0154
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
Aller à :
Product Details & Documents
Optifit est un masque intégral conçu pour offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre installé dessus. Pour une protection optimale, il est recommandé d'utiliser des filtres en aluminium ou en plastique (classe 2). Ils peuvent également être utilisés dans des locaux suffisamment ventilés où l'atmosphère contient un volume minimal d'oxygène de 17%.
- Jupe en U en silicone offrant confort et résistance
- Oculaire intégral en PC assure une vision latérale et vers le bas optimale
- Membrane vocale pour une meilleure transmission phonique
- Valve d'expiration
- Connexion RD40
: EN 136 : 1998
Optifit + filtre P3: FNP 1000
Optifit + cartouche de gaz: FNP 2000
Optifit + gaz combiné P3: FNP 1000
Spécifications
- Type:Masque intégral, Optifit
- Taille:L