Screw caps
Screw caps
GL 40
N° de catalogue VITL83315
Fournisseur:   VITLAB
Screw caps
N° de catalogue VITL83315
Fournisseur:  VITLAB
Screw caps
Screw caps
GL 40
Prix
41,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
Caps are autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Spécifications
  • Filetage:
    GL 40