Screw caps
Screw caps
GL 32
N° de catalogue VITL83312
Fournisseur:   VITLAB
Screw caps
N° de catalogue VITL83312
Fournisseur:  VITLAB
Screw caps
Screw caps
GL 32
Prix
16,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
Caps are autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
Spécifications
  • Filetage:
    GL 32