Pincettes
Extrémités arrondies, 145 mm
N° de catalogue VITL68199
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En POM jaune. Ces pincettes universelles conviennent à des applications variées.
- Bonne résistance chimique, inadaptées pour les solvants et les acides forts
- Autoclavables
- Robustes, élastiques, excellente résilience
Spécifications
- Type:Extrémités arrondies
- Longueur:145 mm