Pelles
150 ml, 250 mm
N° de catalogue 231-1087
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PEHD translucide. Avec extrémités plates et manche renforcé.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique jusqu'à +105 °C
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Spécifications
- Capacité:150 ml
- Longueur:250 mm