Pelles de mesure
1000 ml, 385 mm
N° de catalogue 231-2005
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
- Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
- Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
- La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Longueur:385 mm