Pelles de mesure
Pelles de mesure
500 ml, 315 mm
N° de catalogue 231-0218
Fournisseur:   VITLAB
Pelles de mesure
N° de catalogue 231-0218
Fournisseur:  VITLAB
Pelles de mesure
Pelles de mesure
500 ml, 315 mm
Prix
43,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 6 ST
Product Details & Documents
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
  • Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
  • La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Spécifications
  • Capacité:
    500 ml
  • Longueur:
    315 mm