Pelles de mesure
Pelles de mesure
250 ml, 260 mm
  231-2004
 :   VITLAB
Pelles de mesure
  231-2004
 :  VITLAB
Pelles de mesure
Pelles de mesure
250 ml, 260 mm
31,10 €
1 * 6 ST
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
  • Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
  • La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
  • Capacité:
    250 ml
  • Longueur:
    260 mm