Pelles de mesure
Pelles de mesure
100 ml, 200 mm
Catalog # 231-2003
Supplier:   VITLAB
Pelles de mesure
Catalog # 231-2003
Supplier:  VITLAB
Pelles de mesure
Pelles de mesure
100 ml, 200 mm
Price
28,20 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
  • Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
  • La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Specifications
  • Capacité:
    100 ml
  • Longueur:
    200 mm