Pelles de mesure
Pelles de mesure
25 ml, 135 mm
N° de catalogue 231-2001
Fournisseur:   VITLAB
Pelles de mesure
N° de catalogue 231-2001
Fournisseur:  VITLAB
Pelles de mesure
Pelles de mesure
25 ml, 135 mm
Prix
13,00 €
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
En PP, blanc. Avec extrémités plates et chanfreinées et manche renforcé
  • Très bonne résistance aux produits chimiques, robustes
  • Résistance à une température maximale de +130 °C, autoclavables
  • La capacité de la pelle est indiquée sur le manche pour une lecture aisée
Specifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Longueur:
    135 mm