Stopcocks, straight bore
4,5 mm, 10 mm
N° de catalogue BIBBSSD104
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
- Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
- Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
Livraison: Supplied complete with key retaining device.
Spécifications
- Ø trou:4,5 mm
- Seq:03
- Pour tubes Ø ext.:10 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouPourDisponibilitéPrix
- BIBBSSD102KReplacement keys, for 12,5 mm Ø1,5 mmSSD series stopcocksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 30,10 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationØ trouPourDisponibilitéPrix
- BIBBSSD104KReplacement keys, for 14,5 mm Ø4,0 mmSSD series stopcocksConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 28,80 €