Objectives
Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, O.N. de 0,75, WD de 0,71 mm, 40×
Catalog # ZEIS4403509903000
Supplier:   ZEISS
Objectives
Catalog # ZEIS4403509903000
Supplier:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Planachromatique Neofluar, O.N. de 0,75, WD de 0,71 mm, 40×
Price
2 044,24 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Grossissement:
    40×
  • Désignation:
    EC-Planachromatique Neofluar, O.N. de 0,75, WD de 0,71 mm
  • Seq:
    26