Round cuvettes
260 - 280 nm, 55 mm, 4 ml, 10 mm, PS
  SARS67.749
Marketsource
 :   SARSTEDT
Round cuvettes
  SARS67.749
 :  SARSTEDT
Marketsource
Round cuvettes
Round cuvettes
260 - 280 nm, 55 mm, 4 ml, 10 mm, PS
312,82 €
1 * 2.000 ST
Polystyrene cuvettes with round opening.
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Volume:
    4 ml
  • Matière fenêtre:
    PS
  • Hauteur:
    55 mm
  • Seq:
    001
  • Plage de mesure:
    260 - 280 nm