Cuvettes à usage unique, UVette®
Cuvettes à usage unique, UVette®
Disposable cuvettes (bulk), 220 – 1600 nm, 2/10 mm, Plastique
N° de catalogue 634-1923
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   EPPENDORF
Cuvettes à usage unique, UVette®
N° de catalogue 634-1923
Fournisseur:  EPPENDORF
   Low Manufacturing Impact
Cuvettes à usage unique, UVette®
Cuvettes à usage unique, UVette®
Disposable cuvettes (bulk), 220 – 1600 nm, 2/10 mm, Plastique
Prix
143,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 ST
Product Details & Documents
La conception de la cuvette a une base en forme d'entonnoir, ce qui empêche l'effet capillaire et garantit que les liquides restent constamment au centre de la zone de mesure.
  • Compatibles avec la plupart des spectrophotomètres (avec l'adaptateur approprié)
  • Quatre fenêtres optiques et graduations à 500 et 1000 μl
  • Aucun adaptateur requis pour l'appareil BioPhotometer d'Eppendorf
La conception permet également une longueur de parcours optique s'étendant de 2 et de 10 mm, par simple rotation de la cuvette UVette® de 90 degrés. Avec la longueur de parcours de 2 mm, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de diluer des échantillons très concentrés.
Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.
Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.
Emballage: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.
Spécifications
  • Trajet optique:
    2/10 mm
  • Matière fenêtre:
    Plastique
  • Désignation:
    Disposable cuvettes (bulk)
  • Plage spectrale:
    220 – 1600 nm
  • Cat. No.:
    634-1923
  • Certification environnementale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • EPPE4099005.004
    Adaptateur pour hauteur de passage de 20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 78,60 €