Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
tri-Sodium phosphate dodécahydraté pour analyses

tri-Sodium phosphate dodécahydraté pour analyses

Flacon plastique, 250 g
N° de catalogue KRAF15312.1600
Irritant
Fournisseur:   Bernd Kraft
tri-Sodium phosphate dodécahydraté pour analyses
N° de catalogue KRAF15312.1600
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  10101-89-0
tri-Sodium phosphate dodécahydraté pour analyses

Flacon plastique, 250 g

Numéro CAS:  10101-89-0
Prix
30,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
  • Numéro CAS:10101-89-0
  • Formule:Na₃PO₄·12H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00149198
  • Poids moléculaire:380.12 g/mol
  • Index Merck:13,08736
  • Point de fusion:∼75 °C
  • Densité:1,62 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-509-8
  • ADR:8,III
  • REACH:01-2119489800-32-xxxx
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.