Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sable de mer pour analyses

Sable de mer pour analyses

Flacon plastique, 250 g
N° de catalogue KRAF15309.1600
Fournisseur:   Bernd Kraft
Sable de mer pour analyses
N° de catalogue KRAF15309.1600
Fournisseur:  Bernd Kraft
Numéro CAS:  7631-86-9
Sable de mer pour analyses

Flacon plastique, 250 g

Numéro CAS:  7631-86-9
Prix
49,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7631-86-9
  • Formule:SiO₂
  • Poids moléculaire:60.08 g/mol
  • Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:1710 °C
  • Densité:2,66 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-545-4
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.