Iode, très pur
Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue KRAF06154.0800
Fournisseur: Bernd Kraft
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7553-56-2
- Formule:I₂
- Numéro MDL:MFCD00011355
- Poids moléculaire:253.81 g/mol
- Index Merck:13,05036
- Point d'ébullition:184,3 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:114 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g



