Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 1 L
Catalog # KRAF03853.3000
Supplier:   Bernd Kraft
Buffer solution pH 1,09
Catalog # KRAF03853.3000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution pH 1,09
Buffer solution, 1,09 (25 °C), 1 L
CAS Number:  
Price
60,00 €
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Stabilized
Certificeringen: According to DIN 19267.
Specifications
Specifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Buffer solution
  • Valeur pH:
    1,09 (25 °C)
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.