Buffer solution, colour coded, ready to use
7,0, Phosphate, bleu, 20 °C, Flacon Plastique, 1 L
KRAF03284.3060
- NIST traceable
- Colour coded with choice of colours for pH values 4,00 and 7,00
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Type de tampon de pH:Phosphate
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Couleur:bleu
- Valeur pH:7,0