Aluminium sulfate 30% en solution aqueuse
Flacon Plastique, 20 L
Catalog # KRAF01636.7000
Supplier: Bernd Kraft
Aluminium sulfate 30% en solution aqueuse
Catalog # KRAF01636.7000
Supplier: Bernd Kraft
CAS Number: 10043-01-3
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Aluminum sulphate
- CAS Number:10043-01-3
- Formula:Al₂O₁₂S₃
- MDL Number:MFCD00003423
- Molecular Weight:342.15 g/mol
- Boiling Pt:∼100 °C (1013 hPa)
- Density:∼1,2 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:233-135-0
Specifications
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:20 L