Boîtes à coloration, WHEATON®
Couvercle uniquement, - mm
N° de catalogue 720-1033
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
En verre sodo-calcique et acier inoxydable
- Poignée non amovible
- Charnières pour fermeture de la boîte
- Insertion et retrait aisés des lames de microscope
Le portoir rainuré peut accueillir 50 lames de microscopie de 75×25 mm, 75×38 mm ou 75×51 mm. Il ne ternit pas et résiste aux solutions de coloration.
Spécifications
- Désignation:Couvercle uniquement
- l×p×h:- mm