Brij® 35
Flacon verre pour solides, 250 g
CAS No.: 9002-92-0 Molecular Formula: C58H118O24 Formula Weight: 1199.57 Physical Form: Waxy solid Appearance: White Melting Point: ca 35-40° MDL No.: MFCD00080891
For use in Stein-Moore chromatography
: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
- :9002-92-0
- :C₅₈H₁₁₈O₂₄
- :MFCD00080891
- :1199.56 g/mol
- :∼ 35…40 °C
- :Température ambiante
- :500-002-6
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g