Cuvettes à échantillons
Cuves à échantillons, 25 mm, 60 mm, 5/10 ml, 10 mm, Plastique
N° de catalogue HACH4165802
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Ces cuvettes à échantillons gammes hautes sont conçues pour des utilisations avec tous les spectrophotomètres.
Conviennent à des applications sur le chlore.
Spécifications
- Ø ext.:25 mm
- Trajet optique:10 mm
- Volume:5/10 ml
- Matière fenêtre:Plastique
- Désignation:Cuves à échantillons
- Hauteur:60 mm
- Seq:73