Cuves à échantillons
Cuves en verre avec capuchon, 17,5 ml, 50 mm, Quartz
N° de catalogue 705-0575
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Cuves à échantillons spécialement conçues pour une utilisation avec les photomètres.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Spécifications
- Trajet optique:50 mm
- Volume:17,5 ml
- Matière fenêtre:Quartz
- Désignation:Cuves en verre avec capuchon
- Seq:20